4-tert-Butyl-α-chlorotoluene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
345490050
345490250
ACRO345490050EA
34
EUR
ACRO345490050
ACRO345490250
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene 97%
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene
Formule:
C₁₁H₁₅Cl Kookpunt: 98…103 °C (7 mmHg) Dichtheid: 0,94 g/cm³ Vlampunt: 94 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000918 CAS nummer: 19692-45-6 EINECS: 243-228-8 UN: 1760 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |