2-Chloro-m-xylene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-1,3-dimethylbenzene, 1-Chloro-2,6-dimethylbenzene
A17867.14 A17867.22 A17867.36
A17867.14EA 64.5 EUR
A17867.14 A17867.22 A17867.36
2-Chloro-m-xylene ≥98%
2-Chloro-m-xylene
Purity: 98% CAS No.: 6781-98-2 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5270 Melting Point: -36° Boiling Point: 182-183° Beilstein Reference: 2040954 MDL No.: MFCD00000565
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Kookpunt: 182…183 °C
Smeltpunt: –36 °C
Dichtheid: 1.061
Vlampunt: 63 °C (145 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000565
CAS nummer: 6781-98-2
EINECS: 229-843-4