α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene
SB00520.1 SB00520.10 SB00520.50
MAYBSB00520.1EA 0 EUR
MAYBSB00520.1 MAYBSB00520.10 MAYBSB00520.50
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
Formule: C₈H₄F₆
MW: 214.11 g/mol
Kookpunt: 116.3
Smeltpunt: –35 °C
Dichtheid: 1.383 g/cm³ (22 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000392
CAS nummer: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN: 1993
ADR: 3 III