α,α,α-Trifluoro-p-xylene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 6140-17-6
Molecular Formula: C8H7F3
Formula Weight: 160.14
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 129°
Beilstein Reference: 1863596
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00075476
Formule:
C₈H₇F₃ Kookpunt: 129 °C Dichtheid: 1,144 Vlampunt: 27 °C (80 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00075476 CAS nummer: 6140-17-6 EINECS: 228-124-2 UN: 1993 ADR: 3,III |