α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A16797.06
A16797.14
A16797.06EA
32.6
EUR
A16797.06
A16797.14
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene ≥97%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene
Purity: 97+%
CAS No.: 328-75-6
Molecular Formula: C8H3F6NO2
Formula Weight: 259.11
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 75-76°/11mm
Beilstein Reference: 1998251
MDL No.: MFCD00000384
Formule:
C₈H₃F₆NO₂ Kookpunt: 75…76 °C (11 mmHg) Dichtheid: 1,535 Vlampunt: 77 °C (170 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000384 CAS nummer: 328-75-6 EINECS: 206-336-6 |