4-Iodo-m-xylene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16878.09 A16878.18
A16878.09EA 34.8 EUR
A16878.09 A16878.18
4-Iodo-m-xylene ≥98%
4-Iodo-m-xylene
Purity: 98% CAS No.: 4214-28-2 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5980 Boiling Point: 231-232° Beilstein Reference: 1422602 MDL No.: MFCD00013706
Formule: C₈H₉I
Kookpunt: 231…232 °C
Dichtheid: 1,628
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013706
CAS nummer: 4214-28-2
EINECS: 224-141-4