2,6-Diisopropylaniline 90+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L10761.22
L10761.36
L10761.22EA
32.7
EUR
L10761.22
L10761.36
2,6-Diisopropylaniline 90+%
2,6-Diisopropylaniline
Purity: 90+%
CAS No.: 24544-04-5
Molecular Formula: C12H19N
Formula Weight: 177.29
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: -54°
Boiling Point: 254-257°
Beilstein Reference: 2208763
MDL No.: MFCD00008887
Formule:
C₁₂H₁₉N Kookpunt: 254…257 °C Smeltpunt: –54 °C Dichtheid: 0,940 Vlampunt: 125 °C (257 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008887 CAS nummer: 24544-04-5 EINECS: 246-305-4 |