2,6-Diethylaniline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
165220010 165222500
ACRO165220010EA 134 EUR
ACRO165220010 ACRO165222500
2,6-Diethylaniline 98%
2,6-Diethylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
Kookpunt: 243 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 3…4 °C
Dichtheid: 0,9 g/cm³
Vlampunt: 123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007753
CAS nummer: 579-66-8
EINECS: 209-445-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5446 to 1.5466 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %