3-Nitro-o-xylene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24917.22
B24917.36
B24917.22EA
35.6
EUR
B24917.22
B24917.36
3-Nitro-o-xylene ≥99%
3-Nitro-o-xylene
Purity: 99%
CAS No.: 83-41-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5440
Melting Point: 13-15°
Boiling Point: 244-246°
Beilstein Reference: 2045105
UN No.: 1665
MDL No.: MFCD00007162
Formule:
C₈H₉NO₂ Kookpunt: 244…246 °C Smeltpunt: 13…15 °C Dichtheid: 1,129 Vlampunt: 107 °C (224 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007162 CAS nummer: 83-41-0 EINECS: 201-474-3 UN: 1665 ADR: 6.1,II |