4-Nitro-o-xylene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L05342.22
L05342.36
L05342.22EA
33.4
EUR
L05342.22
L05342.36
4-Nitro-o-xylene ≥99%
4-Nitro-o-xylene
Purity: 99%
CAS No.: 99-51-4
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: 27-31°
Boiling Point: 255-257°
Beilstein Reference: 2043245
UN No.: 3447
MDL No.: MFCD00007268
Formule:
C₈H₉NO₂ Kookpunt: 255…257 °C Smeltpunt: 27…31 °C Dichtheid: 1,136 Vlampunt: 113 °C (235 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007268 CAS nummer: 99-51-4 EINECS: 202-761-6 UN: 3447 ADR: 6.1,II |