2-Nitro-m-xylene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L05546.22
L05546.36
L05546.22EA
38.3
EUR
L05546.22
L05546.36
2-Nitro-m-xylene ≥99%
2-Nitro-m-xylene
Purity: 99%
CAS No.: 81-20-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5220
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 225-227°
Beilstein Reference: 2046066
UN No.: 1665
MDL No.: MFCD00007181
Formule:
C₈H₉NO₂ Kookpunt: 225…227 °C Smeltpunt: 14…16 °C Dichtheid: 1,110 Vlampunt: 87 °C (188 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007181 CAS nummer: 81-20-9 EINECS: 201-333-6 UN: 1665 ADR: 6.1,II |