2,3-Dimethylanisole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Methoxy-2,3-dimethylbenzene
A19992.09
A19992.18
A19992.09EA
52.4
EUR
A19992.09
A19992.18
2,3-Dimethylanisole ≥97%
2,3-Dimethylanisole
Purity: 97%
CAS No.: 2944-49-2
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5200
Melting Point: 29°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1859736
MDL No.: MFCD00008376
Formule:
C₉H₁₂O MW: 136.19 g/mol Kookpunt: 195 °C Smeltpunt: 29 Dichtheid: 0.984 Vlampunt: 67 °C (152 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008376 CAS nummer: 2944-49-2 EINECS: 220-948-0 |