3,5-Dimethylanisole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 874-63-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 192-193°
Beilstein Reference: 2040905
MDL No.: MFCD00008398
Formule:
C₉H₁₂O Kookpunt: 192…193 °C Dichtheid: 0,960 Vlampunt: 65 °C (149 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008398 CAS nummer: 874-63-5 EINECS: 212-865-3 |