2,6-Di-tert-butylphenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A17244.0B A17244.0I A17244.30
A17244.0BEA 60.6 EUR
A17244.0B A17244.0I A17244.30
2,6-Di-tert-butylphenol ≥98%
2,6-Di-tert-butylphenol
Purity: 98% CAS No.: 128-39-2 Molecular Formula: C14H22O Formula Weight: 206.33 Flash Point: 120°(248°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 252-253° Beilstein Reference: 1841887 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008820
Formule: C₁₄H₂₂O
Kookpunt: 252…253 °C
Smeltpunt: 35…38 °C
Dichtheid: 0,914
Vlampunt: 120 °C (248 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008820
CAS nummer: 128-39-2
EINECS: 204-884-0
UN: 3077
ADR: 9,III