2,4-Di-tert-butylphenol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
160120025
160125000
160121000
ACRO160120025EA
97.2
EUR
ACRO160120025
ACRO160125000
ACRO160121000
2,4-Di-tert-butylphenol 97%
2,4-Di-tert-butylphenol
Formule:
C₁₄H₂₂O Kookpunt: 264 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 54…59 °C Dichtheid: 0,887 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 115 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008828 CAS nummer: 96-76-4 EINECS: 202-532-0 UN: 3077 ADR: 9,III |
Specification Test Results
Appearance | White to yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 59 °C |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |