2,6-Xylenol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, 2-Hydroxy-3-xylene
A11947.0E A11947.36
A11947.0EEA 149 EUR
A11947.0E A11947.36
2,6-Xylenol ≥99%
2,6-Xylenol
Purity: 99% CAS No.: 576-26-1 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 78°(172°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 203° Beilstein Reference: 1446677 Merck Reference: 14,10082 UN No.: 2261 MDL No.: MFCD00002240
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Kookpunt: 203 °C
Smeltpunt: 44…48 °C
Dichtheid: 1.15
Vlampunt: 78 °C (172 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002240
CAS nummer: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215