3,5-Xylenol 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
162790050
162791000
162795000
162790025
ACRO162790050EA
29.5
EUR
ACRO162790050
ACRO162791000
ACRO162795000
ACRO162790025
3,5-Xylenol 99+%
3,5-Xylenol
Formule:
C₈H₁₀O Kookpunt: 222 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 63…66 °C Dichtheid: 1,115 g/cm³ Vlampunt: 109 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002307 CAS nummer: 108-68-9 EINECS: 203-606-5 UN: 2928 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10215 |
Specification Test Results
Appearance | White to yellow to orange Crystalline solid or fused mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 65 °C |
GC | ≥99.0 % |