3,5-Xylenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A12236.22 A12236.36 AB116245.0500
A12236.22EA 35.2 EUR
A12236.22 A12236.36 ABCRAB116245.0500
3,5-Xylenol ≥98%
3,5-Xylenol
Purity: 98+% CAS No.: 108-68-9 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 109°(228°F) Melting Point: 61-65° Boiling Point: 222° Beilstein Reference: 774117 Merck Reference: 14,10082 UN No.: 2261 MDL No.: MFCD00002307
Formule: C₈H₁₀O
Kookpunt: 222 °C
Smeltpunt: 61…65 °C
Dichtheid: 1,12
Vlampunt: 109 °C (228 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002307
CAS nummer: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082