3,4-Dimethylthiophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,2-Dimethyl-4-mercaptobenzene, 4-Mercapto-o-xylene, 3,4-Dimethylbenzene-1-thiol, 3,4-Dimethylbenzenethiol
B23168.03
B23168.06
B23168.14
B23168.03EA
50.8
EUR
B23168.03
B23168.06
B23168.14
3,4-Dimethylthiophenol ≥98%
3,4-Dimethylthiophenol
Purity: 98%
CAS No.: 18800-53-8
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5736
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 2040353
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010023
Formule:
C₈H₁₀S Kookpunt: 218 °C Smeltpunt: 54…56 °C Dichtheid: 1,027 Vlampunt: 90 °C (194 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010023 CAS nummer: 18800-53-8 EINECS: 242-587-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |