2,6-Dimethylthiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13286.03
A13286.06
A13286.14
A13286.03EA
37.4
EUR
A13286.03
A13286.06
A13286.14
2,6-Dimethylthiophenol ≥97%
2,6-Dimethylthiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 118-72-9
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5749
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 122°/50mm
Beilstein Reference: 1099405
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010021
Formule:
C₈H₁₀S Kookpunt: 122 °C (50 mmHg) Dichtheid: 1,038 Vlampunt: 85 °C (185 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010021 CAS nummer: 118-72-9 EINECS: 204-272-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |