2,4-Dimethylthiophenol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2,4-Dimethylbenzene-1-thiol, 1,3-Dimethyl-4-mercaptobenzene, 4-Mercapto-m-xylene, 2,4-Dimethylbenzenethiol
B23161.06
B23161.14
B23161.22
B23161.06EA
82.4
EUR
B23161.06
B23161.14
B23161.22
2,4-Dimethylthiophenol 95%
2,4-Dimethylthiophenol
Purity: 95%
CAS No.: 13616-82-5
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.5690
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 207-208°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010019
Formule:
C₈H₁₀S Kookpunt: 207…208 °C Dichtheid: 1,020 Vlampunt: 87 °C (189 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010019 CAS nummer: 13616-82-5 EINECS: 237-100-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |