o-Xyleen ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,2-Dimethylbenzene
A11358.0F
A11358.AE
A11358.AP
A11358.0FEA
81.9
EUR
A11358.0F
A11358.AE
A11358.AP
o-Xyleen ≥99%
o-Xyleen
Purity: 99%
CAS No.: 95-47-6
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -25°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 1815558
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008519
Formule:
C₈H₁₀ Kookpunt: 143…145 °C Smeltpunt: –25 °C Dichtheid: 0,877 Vlampunt: 32 °C (89 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008519 CAS nummer: 95-47-6 EINECS: 202-422-2 UN: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 14,10081 |