o-Xyleen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
28979.294EA
60.1
EUR
28979.294
28979.550
o-Xyleen ≥99%, GPR RECTAPUR®
o-Xyleen
Formule:
C₈H₁₀ Kookpunt: 144 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –25 °C Dichtheid: 0,88 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008519 CAS nummer: 95-47-6 EINECS: 202-422-2 UN: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 12,10214 |
|
Specification Test Results
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Density (20/4) | 0.870 - 0.890 |