1,3-Diisopropylbenzene 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
B23904.18
B23904.30
B23904.18EA
31.1
EUR
B23904.18
B23904.30
1,3-Diisopropylbenzene 96%
1,3-Diisopropylbenzene
Purity: 96%
CAS No.: 99-62-7
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 76°(170°F)
Refractive Index: 1.4890
Melting Point: -63°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 1905828
MDL No.: MFCD00008889
Formule:
C₁₂H₁₈ Kookpunt: 204 °C Smeltpunt: –63 °C Dichtheid: 0,856 Vlampunt: 76 °C (170 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008889 CAS nummer: 99-62-7 EINECS: 202-773-1 UN: 3082 ADR: 9,III |