m-Xyleen ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,3-Dimethylbenzene
L03788.AE
L03788.AP
L03788.0F
L03788.AEEA
26.4
EUR
L03788.AE
L03788.AP
L03788.0F
m-Xyleen ≥99%
m-Xyleen
Purity: 99%
CAS No.: 108-38-3
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4970
Odour: Mild
Melting Point: -47°
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 605441
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008536
Formule:
C₈H₁₀ Kookpunt: 138…139 °C Smeltpunt: –47 °C Dichtheid: 0,866 Vlampunt: 25 °C (77 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008536 CAS nummer: 108-38-3 EINECS: 203-576-3 UN: 1307 ADR: 3,II Merck Index: 14,10081 |