1,4-Di-tert-butylbenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A17146.06 A17146.14
A17146.06EA 49.1 EUR
A17146.06 A17146.14
1,4-Di-tert-butylbenzene ≥98%
1,4-Di-tert-butylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 1012-72-2 Molecular Formula: C14H22 Formula Weight: 190.33 Melting Point: 75-79° Boiling Point: 236° MDL No.: MFCD00008836
Formule: C₁₄H₂₂
Kookpunt: 236 °C
Smeltpunt: 75…79 °C
Dichtheid: 0,985
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008836
CAS nummer: 1012-72-2
EINECS: 213-790-9
UN: 3077
ADR: 9,III