1,4-Diisopropylbenzene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B22871.14
B22871.22
B22871.36
B22871.14EA
34.5
EUR
B22871.14
B22871.22
B22871.36
1,4-Diisopropylbenzene 98%
1,4-Diisopropylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 100-18-5
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 76°(170°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Aromatic
Melting Point: -17°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 1854739
MDL No.: MFCD00008892
Formule:
C₁₂H₁₈ Kookpunt: 210 °C Smeltpunt: –17 °C Dichtheid: 0,857 Vlampunt: 76 °C (170 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008892 CAS nummer: 100-18-5 EINECS: 202-826-9 |