4-tert-Butyltoluene 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
296320010 296320250 296320025
ACRO296320010EA 83.1 EUR
ACRO296320010 ACRO296320250 ACRO296320025
4-tert-Butyltoluene 96%
4-tert-Butyltoluene
Formule: C₁₁H₁₆
Kookpunt: 189…192 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –54 °C
Dichtheid: 0,8612 g/cm³
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008837
CAS nummer: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %