p-Ethyltoluene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 622-96-8
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4950
Melting Point: -62°
Boiling Point: 161-163°
Beilstein Reference: 1903007
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009263
Formule:
C₉H₁₂ Kookpunt: 161…163 °C Smeltpunt: –62 °C Dichtheid: 0,861 Vlampunt: 43 °C (109 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009263 CAS nummer: 622-96-8 EINECS: 210-761-2 UN: 3295 ADR: 3,III |