2,4,6-Trimethylbenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10104.18
A10104.04
A10104.09
A10104.18EA
208
EUR
A10104.18
A10104.04
A10104.09
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde ≥98%
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 487-68-3
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5540
Melting Point: 14°
Boiling Point: 237°
Beilstein Reference: 1364114
MDL No.: MFCD00003341
Formule:
C₁₀H₁₂O Kookpunt: 237 °C Smeltpunt: 14 °C Dichtheid: 1,005 Vlampunt: 106 °C (222 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003341 CAS nummer: 487-68-3 EINECS: 207-662-1 |