Waterbaden en circulatiethermostaten, roestvrijstaal, Optima™
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TXF200-ST38 TXF200-ST5 TXF200-ST26 TXF200-ST12 TXF200-ST18 T100-ST12 T100-ST18 T100-ST26 T100-ST38 T100-ST5 TX150-ST38 TX150-ST5 TC120-ST12 TC120-ST18 TC120-ST38 TC120-ST26 TC120-ST5 TX150-ST12 TX150-ST18 TX150-ST26
461-0729EA 4330 EUR
461-0729 461-0730 461-0728 461-0726 461-0727 461-0732 462-0336 462-0337 462-0338 461-0731 462-0341 461-0733 461-0721 461-0722 461-0724 461-0723 461-0700 461-0734 462-0339 462-0340
Waterbaden en circulatiethermostaten, roestvrijstaal, Optima™
Baden Waterbaden, geroerd
De Grant Optima™-serie bestaat zowel uit thermostaten voor algemeen gebruik als voor geavanceerde toepassingen, in combinatie met hoogwaardige roestvrijstalen baden (aftapkraan op tanks van 12, 18, 26 en 38 L). Circulatie door middel van roerinrichting in het bad zorgt voor uitstekende temperatuurstabiliteit en -uniformiteit. Apparaten kunnen ook worden gebruikt in combinatie met de extra immersiekoelers C1G en C2G voor gebruik onder omgevingstemperaturen.
  • Temperatuurbereik T100: omgevingstemperatuur +5 tot 100 °C. Instelbaar bereik van 0 tot 100 °C (voor gebruik onder omgevingstemperatuur is een koelvoorziening vereist)
  • Temperatuurbereik TC120: omgevingstemperatuur +5 tot 120 °C. Instelbaar bereik van −20 tot 120 °C (voor gebruik onder omgevingstemperatuur is een koelvoorziening vereist)
  • Pomp voor externe circulatie, een akoestisch en visueel alarm en instelbare uitschakeling bij oververhitting (alleen TC120)
  • Modellen van 12 L en meer hebben een montageplaat met dubbele positie zodat de Optima™ in twee richtingen op de tank kan worden geplaatst. Dit is ideaal voor optimaal gebruik van het werkblad
  • Stabiliteit ±0,05 °C bij 70 °C
Thermostaten voor algemeen gebruik: T100 en TC120: Digitale microprocessorgestuurde T100- en TC120-thermostaten zijn voorzien van een gebruiksvriendelijke draaiknop en twee functietoetsen voor snelle temperatuurinstelling en menunavigatie. De units zijn voorzien van een helder, gemakkelijk afleesbaar 4-cijferig display, 3 programmeerbare temperatuurvoorinstellingen, bescherming tegen lage vloeistofniveaus, vaste uitschakeling bij oververhitting, visueel alarm, afteltimer en gebruikerskalibratiefaciliteit voor optimale nauwkeurigheid.
Geavanceerde thermostaten: TX150 en TXF200 De TX150- en TXF200-thermostaten zijn voorzien van een QVGA TFT-kleurenscherm dat de werkelijke en ingestelde temperatuur weergeeft, plus duidelijke statuspictogrammen. Het QVGA TFT-scherm, in combinatie met de gebruiksvriendelijke draai- en functietoetsen, maakt snelle navigatie door het intuïtieve menusysteem mogelijk. Beide units hebben een RS232- en USB-interface en kunnen worden geprogrammeerd via een externe pc of laptop met behulp van Grant’s veelzijdige Labwise™-software (software optioneel verkrijgbaar). Extra functies zijn onder meer een afteltimer, instelbare uitschakeling bij oververhitting, visuele, hoorbare en programmeerbare alarmen voor hoge en lage temperaturen. De TX150 heeft de capaciteit om 1 programma met 30 segmenten op te slaan. De TXF200 kan ook via de gebruikersinterface worden geprogrammeerd en kan maximaal 10 programma's met 100 segmenten opslaan. De programmeerinterface omvat een ingestelde doeltemperatuur met keuze uit tijd tot doeltemperatuur of temperatuurstijgingssnelheid en een extra programmeerbaar relais voor aan/uit-regeling van hulpapparatuur of koelunits.
Temperatuurbereik TX150: omgevingstemperatuur 5 tot 150 °C. Instelbaar bereik van −50 tot 150 °C (voor gebruik onder omgevingstemperatuur is een koelvoorziening vereist)
Temperatuurbereik TXF200: omgevingstemperatuur 5 tot 200 °C. Instelbaar bereik van −50 tot 200 °C (voor gebruik onder omgevingstemperatuur is een koelvoorziening vereist)
Stabiliteit ±0,01 °C bij 70 °C
Aansluiting voor externe PT1000-temperatuursonde
Afwijkingsaanpassing voor isothermische toepassingen
Vijfpunts gebruikerskalibratie van interne en externe sondes
Maximale pompcapaciteiten:
TC120 16 L/min 210 mbar
TX150 18 L/min, 310 mbar
TXF200 22 L/min, 530 mbar, variabele snelheid
Leveringsinformatie: Roerbaden worden geleverd met thermostaat, tanks en montagebrugplaat, maar zonder deksel. Deksels worden aanbevolen bij werkzaamheden boven 60 °C en moeten apart worden besteld.
Opgelet: * RT = kamertemperatuur
** Temperatuurbereik kan worden uitgebreid tot 0 °C met extra koeling, Grant C1G. Art.nr. 473-4100
*** Temperatuurbereik kan worden uitgebreid tot –15 °C met extra koeling, Grant C2G. Art.nr. 473-4101