2-Chloromethyl-p-xylene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L01303.06
L01303.14
L01303.06EA
39
EUR
L01303.06
L01303.14
2-Chloromethyl-p-xylene ≥98%
2-Chloromethyl-p-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 824-45-3
Molecular Formula: C9H11Cl
Formula Weight: 154.64
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Pungent
Boiling Point: 232-233°
Beilstein Reference: 2206277
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000902
Formule:
C₉H₁₁Cl Kookpunt: 232…233 °C Dichtheid: 1,050 Vlampunt: 65 °C (149 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000902 CAS nummer: 824-45-3 EINECS: 212-529-6 UN: 3265 ADR: 8,II |