2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
89910-500 89910-1
CAYM89910-500EA 27.5 EUR
CAYM89910-500 CAYM89910-1
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
Formule: C₁₅H₂₄O
Kookpunt: 265 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 69…70 °C
Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011644
CAS nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547