2,4,5-Trimethylphenol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H50427.03 H50427.MD
H50427.03EA 346 EUR
H50427.03 H50427.MD
2,4,5-Trimethylphenol ≥99%
2,4,5-Trimethylphenol
Purity: 99% CAS No.: 496-78-6 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.20 Odour: Phenol-like Melting Point: 72° Boiling Point: 232° UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00020050
Formule: C₉H₁₂O
Kookpunt: 232 °C
Smeltpunt: 72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020050
CAS nummer: 496-78-6
EINECS: 207-832-5
UN: 2430
ADR: 8,III