2,4,6-Tri-tert-butylphenol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
139330050 139330500 139335000
ACRO139330050EA 23.8 EUR
ACRO139330050 ACRO139330500 ACRO139335000
2,4,6-Tri-tert-butylphenol 97%
2,4,6-Tri-tert-butylphenol
Formule: C₁₈H₃₀O
Kookpunt: 277 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 129…132 °C
Dichtheid: 0,919 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008821
CAS nummer: 732-26-3
EINECS: 211-989-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %