1,2,4-Trimethylbenzeen 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
140090010 140090025 140090100
ACRO140090010EA 76.5 EUR
ACRO140090010 ACRO140090025 ACRO140090100
1,2,4-Trimethylbenzeen 98%
1,2,4-Trimethylbenzeen
Formule: C₉H₁₂
Kookpunt: 168 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –44 °C
Dichtheid: 0,88 g/cm³
Vlampunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008527
CAS nummer: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08100
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %