1,3,5-Tri-tert-butylbenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L18832.09 L18832.18
L18832.09EA 79.8 EUR
L18832.09 L18832.18
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene ≥97%
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
Purity: 97+% CAS No.: 1460-02-2 Molecular Formula: C18H30 Formula Weight: 246.44 Melting Point: 69-73° Boiling Point: 121-122°/12mm MDL No.: MFCD00008831
Formule: C₁₈H₃₀
MW: 246.44 g/mol
Kookpunt: 121…122 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 69…73 °C
Dichtheid: 2.637 g/cm³ (22 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008831
CAS nummer: 1460-02-2
EINECS: 215-952-4