Mesityleen 97%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
161320010 161322500 161320025
ACRO161320010EA 108 EUR
ACRO161320010 ACRO161322500 ACRO161320025
Mesityleen 97%, pure
Mesityleen
Formule: C₉H₁₂
Kookpunt: 163…166 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –45 °C
Dichtheid: 0,8675 g/cm³
Vlampunt: 44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008538
CAS nummer: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %