Mesityleen ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 108-67-8
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Unpleasant
Melting Point: -45°
Boiling Point: 163-165°
Beilstein Reference: 906806
Merck Reference: 14,5907
UN No.: 2325
MDL No.: MFCD00008538
Formule:
C₉H₁₂ Kookpunt: 163…165 °C Smeltpunt: –45 °C Dichtheid: 0,865 Vlampunt: 44 °C (111 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008538 CAS nummer: 108-67-8 EINECS: 203-604-4 UN: 2325 ADR: 3,III Merck Index: 14,5907 |