Filter trechters, MicroFunnel™
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FMFNL1050 FMFNL3020
516-0389EA 326 EUR
516-0389 516-0390
Filter trechters, MicroFunnel™
Trechters Membraanfiltertrechters
Ideaal voor het concentreren van organismen in vloeibare stalen. Vlakke, gladde oppervlakken zorgen voor het eenvoudig uitwassen van organismen of deeltjes. Verzameling van organismen of deeltjes op een vlak oppervlak is ideaal voor elektronenmicroscopie (SEM) of lichtmicroscopie (LM) technieken. Klaar voor gebruik, wegwerpbaar ontwerp met Ø 47 mm filtratiemembraanmodule die kruisbesmetting van stalen voorkomen.
Membraan:
Polycarbonaat met PVP (polyvinylpyrrolidone) wetting agent
Filtratiegebied: 13,46 cm²
Ø×H: 100 ml: 61×76 mm met cover; 300 ml: 88×91 mm met cover
Verpakking: Individueel steriel verpakt.