3-Bromo-1,2,4,5-tetramethylbenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene
L01465.06 L01465.14
L01465.06EA 70.8 EUR
L01465.06 L01465.14
3-Bromo-1,2,4,5-tetramethylbenzene ≥99%
3-Bromo-1,2,4,5-tetramethylbenzene
Purity: 99% CAS No.: 1646-53-3 Molecular Formula: C10H13Br Formula Weight: 213.12 Melting Point: 58-62° Boiling Point: 115-120°/5mm MDL No.: MFCD00000070
Formule: C₁₀H₁₃Br
Kookpunt: 115…120 °C (5 mmHg)
Smeltpunt: 58…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000070
CAS nummer: 1646-53-3
EINECS: 216-707-4