Cyclohexen-1-ylbenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 97%
CAS No.: 771-98-2
Molecular Formula: C12H14
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5700
Melting Point: -11°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 1905772
MDL No.: MFCD00001542
Formule:
C₁₂H₁₄ Kookpunt: 250…252 °C Smeltpunt: –11 °C Dichtheid: 0,992 Vlampunt: 103 °C (217 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001542 CAS nummer: 771-98-2 EINECS: 212-242-6 |