2-Phenylcyclohexanone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A17340.03 A17340.06 A17340.14
A17340.03EA 38.5 EUR
A17340.03 A17340.06 A17340.14
2-Phenylcyclohexanone ≥98%
2-Phenylcyclohexanone
Purity: 98% CAS No.: 1444-65-1 Molecular Formula: C12H14O Formula Weight: 174.24 Melting Point: 56-59° MDL No.: MFCD00001629
Formule: C₁₂H₁₄O
MW: 174.24 g/mol
Kookpunt: 90 °C (0.5 mmHg)
Smeltpunt: 56…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001629
CAS nummer: 1444-65-1
EINECS: 215-888-7