4-Cyclohexylbenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L05086.04
L05086.09
L05086.18
L05086.04EA
37.7
EUR
L05086.04
L05086.09
L05086.18
4-Cyclohexylbenzoic acid ≥98%
4-Cyclohexylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 20029-52-1
Molecular Formula: C13H16O2
Formula Weight: 204.27
Melting Point: 194-198°
Beilstein Reference: 1966671
Formule:
C₁₃H₁₆O₂ Smeltpunt: 194…198 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039459 CAS nummer: 20029-52-1 EINECS: 243-472-5 |