4-Phenylbenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15839.06
A15839.14
A15839.22
A15839.06EA
28.9
EUR
A15839.06
A15839.14
A15839.22
4-Phenylbenzaldehyde ≥98%
4-Phenylbenzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 3218-36-8
Molecular Formula: C13H10O
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 172°(341°F)
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 184°/11mm
Beilstein Reference: 606693
MDL No.: MFCD00006947
Formule:
C₁₃H₁₀O Kookpunt: 184 °C (11 mmHg) Smeltpunt: 57…61 °C Dichtheid: 1,107 Vlampunt: 172 °C (341 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006947 CAS nummer: 3218-36-8 EINECS: 221-742-3 |