3-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Benzyloxybenzaldehyde
B22909.06 B22909.14 B22909.22
B22909.06EA 27.1 EUR
B22909.06 B22909.14 B22909.22
3-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98%
3-(Benzyloxy)benzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 1700-37-4 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 180°/0.08mm MDL No.: MFCD00003367
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.25 g/mol
Kookpunt: 180 °C (0.08 mmHg)
Smeltpunt: 54…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003367
CAS nummer: 1700-37-4
EINECS: 216-932-8