2-Phenylbenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12049.06 A12049.14 A12049.22
A12049.06EA 21.7 EUR
A12049.06 A12049.14 A12049.22
2-Phenylbenzoic acid ≥98%
2-Phenylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 947-84-2 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Odour: Odourless Melting Point: 110-114° Boiling Point: 343-344° Beilstein Reference: 974075 MDL No.: MFCD00002463
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Kookpunt: 343…344 °C
Smeltpunt: 110…114 °C
Dichtheid: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002463
CAS nummer: 947-84-2
EINECS: 213-432-1