4-Phenylbenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Biphenyl-4-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-Biphenylcarboxylic acid
A12438.14 A12438.22 A12438.36
A12438.14EA 39.9 EUR
A12438.14 A12438.22 A12438.36
4-Phenylbenzoic acid ≥98%
4-Phenylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 92-92-2 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Odour: Odourless Melting Point: 223-227° Beilstein Reference: 973519 MDL No.: MFCD00002553
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198.22 g/mol
Kookpunt: 373
Smeltpunt: 223…227 °C
Dichtheid: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002553
CAS nummer: 92-92-2
EINECS: 202-203-1