1,3,5-Triphenylbenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B21353.0B B21353.18 B21353.30
B21353.0BEA 659 EUR
B21353.0B B21353.18 B21353.30
1,3,5-Triphenylbenzene ≥99%
1,3,5-Triphenylbenzene
Purity: 99+% CAS No.: 612-71-5 Molecular Formula: C24H18 Formula Weight: 306.41 Melting Point: 172-174° Boiling Point: 460° MDL No.: MFCD00003060
Formule: C₂₄H₁₈
Kookpunt: 460 °C
Smeltpunt: 172…174 °C
Dichtheid: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003060
CAS nummer: 612-71-5
EINECS: 210-318-3