3-Bromoquinoline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14573.09 A14573.18 A14573.22
A14573.09EA 40.8 EUR
A14573.09 A14573.18 A14573.22
3-Bromoquinoline ≥98%
3-Bromoquinoline
Purity: 98% CAS No.: 5332-24-1 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6640 Melting Point: 13-15° Boiling Point: 274-276° Beilstein Reference: 112939 MDL No.: MFCD00006767
Formule: C₉H₆BrN
Kookpunt: 274…276 °C
Smeltpunt: 13…15 °C
Dichtheid: 1,533
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006767
CAS nummer: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1